795569
Garg 4,5-indolyne precursor
95%
Synonyme(s) :
4-(Trimethylsilyl)-1H-indol-5-yl trifluoromethanesulfonate
216,00 €
About This Item
216,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
solid
Pf
43-48 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
triflate
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=S(OC1=C([Si](C)(C)C)C2=C(NC=C2)C=C1)(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C12H14F3NO3SSi/c1-21(2,3)11-8-6-7-16-9(8)4-5-10(11)19-20(17,18)12(13,14)15/h4-7,16H,1-3H3
Clé InChI
LLCJFYYASDIOJN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
New and efficient methods for the synthesis of functionalized heterocycles are highly sought after.
Contenu apparenté
The Garg group develops methods for the synthesis of natural products and pharmaceuticals. One key method pertains to heterocyclic arynes, such as indolynes and pyridynes, which are generated in situ from silyltriflate precursors under mild fluoride based reaction conditions.