Documents
792675
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-chlorobenzenesulfonyl fluoride
97%
Synonyme(s) :
5-Chloro-2-fluorobenzenesulfonyl fluoride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H3ClF2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Pf
35-41 °C
Chaîne SMILES 
FC1=C(S(F)(=O)=O)C=C(Cl)C=C1
InChI
1S/C6H3ClF2O2S/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11/h1-3H
Clé InChI
DOVCXFSROGOKQI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available