Principaux documents
790362
Sigma-Aldrich
Isorhamnetin-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C6C10H12O7
Poids moléculaire :
322.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
97% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
O=C1C(O)=C([13C]2=[13CH][13CH]=[13C](O)[13C](OC)=[13CH]2)OC3=C1C(O)=CC(O)=C3
InChI
1S/C16H12O7/c1-22-11-4-7(2-3-9(11)18)16-15(21)14(20)13-10(19)5-8(17)6-12(13)23-16/h2-6,17-19,21H,1H3/i2+1,3+1,4+1,7+1,9+1,11+1
Clé InChI
IZQSVPBOUDKVDZ-WJQUEBIRSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable