Principaux documents
790230
Sigma-Aldrich
Polyglycolide-block-poly(ethylene glycol)-block-polyglycolide
PEG average Mn 400, PEG:glycolide 8:92
Synonyme(s) :
MODU-PRENE® SW2, PGA-PEG-PGA
About This Item
Formule linéaire :
(C2H2O2)m(C2H4O)nCH2CH2(C2H2O2)m
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
powder
Niveau de qualité
Ratio alimentaire
PEG:glycolide 8:92
Poids mol.
PEG average Mn 400
Taille moy. des particules
~10 μm
Température de transition
Tm >200 °C
Température de stockage
2-8°C
Application
This PGA-PEG-PGA triblock copolymer is a biodegradable, resorbable microparticulate modifier for use in drug delivery systems to induce the desired release profile.
Through combination of various gel formers, drug release profiles may be modulated to exhibit fast burst release through extended (up to 1 month) zero-order release profiles.
Informations légales
Product of Poly-Med, Inc. MODU-PRENE®
Moduprene is a registered trademark of Poly-Med, Inc.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable