78055
L-Phenylalanine allyl ester p-toluenesulfonate salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H15NO2 · C7H8O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
377.45
Beilstein:
5212778
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Activité optique
[α]20/D +10.5±1°, c = 1% in DMF
Pf
155-158 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C12H15NO2.C7H8O3S/c1-2-8-15-12(14)11(13)9-10-6-4-3-5-7-10;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-7,11H,1,8-9,13H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t11-;/m0./s1
Clé InChI
PKXPRZFLCJFMHN-MERQFXBCSA-N
Autres remarques
Used in peptide and N-glycopeptide synthesis; the ester is selectively deblocked with (Ph3P)3RhCl
Déjà en possession de ce produit ?
H. Waldmann et al.
Liebigs Ann. Chem., 1712-1712 (1983)