Key Documents
779059
Sigma-Aldrich
1-Azido-2-iodobenzene solution
~0.25 M in tert-butyl methyl ether, ≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Iodophenyl azide solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H4IN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.02
Numéro Beilstein :
1941884
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pureté
≥97% (HPLC)
Concentration
~0.25 M in tert-butyl methyl ether
Impuretés
≤2.0% water
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Ic1ccccc1N=[N+]=[N-]
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-27.4 °F
Point d'éclair (°C)
-33 °C