Principaux documents
778974
Sigma-Aldrich
(RP)-1-[(S)-tert-Butylphosphinoyl]-2-[(S)-1-(diphenylphosphino)ethyl]ferrocene
≥97%
Synonyme(s) :
(1S)-1-[(S)-(1,1-Dimethylethyl)phosphinyl]-2-[(1S)-1-(diphenylphosphino)ethyl]ferrocene (acc to CAS), JoSPOphos SL-J681-2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C28H32FeOP2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
502.35
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Essai
≥97%
Forme
powder
Pureté optique
ee: ≥99%
Chaîne SMILES 
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2[P@H](=O)C(C)(C)C)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C23H27OP2.C5H5.Fe/c1-18(21-16-11-17-22(21)26(24)23(2,3)4)25(19-12-7-5-8-13-19)20-14-9-6-10-15-20;1-2-4-5-3-1;/h5-18,26H,1-4H3;1-5H;/t18-;;/m0../s1
Clé InChI
LOIKSPAEIVMSHK-NTEVMMBTSA-N
Description générale
sold in collaboration with Solvias AG
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Chiral mixed secondary phosphine-oxide-phosphines: high-performing and easily accessible ligands for asymmetric hydrogenation.
Heidi Landert et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(38), 6873-6876 (2010-08-18)