Principaux documents
778842
Sigma-Aldrich
1-Azido-2-fluorobenzene solution
0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
o-Fluorophenyl azide solution, 2-Fluorophenyl azide solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H4FN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.11
Beilstein:
2501863
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥95% (HPLC)
Concentration
0.5 M in tert-butyl methyl ether
Impuretés
≤2.0% water
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Fc1ccccc1N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H4FN3/c7-5-3-1-2-4-6(5)9-10-8/h1-4H
Clé InChI
YOBOIKMFTLTNTR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1-Azido-2-fluorobenzene is an aromatic azide generally used in copper(I)-catalyzed azide-alkyne cycloaddition reactions.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-18.4 °F
Point d'éclair (°C)
-28 °C
Cu-catalyzed azide? alkyne cycloaddition
Meldal M & Torn?e CW
Chemical Reviews, 108(8), 2952-3015 (2008)