Documents
778001
Sigma-Aldrich
Fmoc-Glu(α-OtBu)-OH-13C5,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
Synonyme(s) :
N-Fmoc-L-Glutamic acid α-tert-butyl ester-13C5,15N
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C5C19H2715NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
399.43
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Pureté
97% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
O[13C]([13CH2][13CH2][13C@H]([15NH]C(OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)=O)[13C](OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C24H27NO6/c1-24(2,3)31-22(28)20(12-13-21(26)27)25-23(29)30-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,26,27)/t20-/m0/s1/i12+1,13+1,20+1,21+1,22+1,25+1
Clé InChI
GOPWHXPXSPIIQZ-ZTILORDDSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable