Principaux documents
777951
Sigma-Aldrich
CdTe core-type quantum dots
COOH functionalized, fluorescence λem 610 nm, powder
Synonyme(s) :
Fluorescent nanocrystals, QDs, artificial atoms
10 MG
221,00 €
25 MG
484,00 €
221,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
221,00 €
25 MG
484,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CdTe
Numéro CE :
Code UNSPSC :
26111700
Nomenclature NACRES :
NA.23
221,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fluorescence
λem 610 nm
, quantum yield 48%
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Cadmium Telluride Quantum Dots (CdTe QDs) are available in solid form. They are coated with carboxyl groups which makes them water soluble to make aqueous solutions. These carboxyl functionalized hydrophilic quantum dots can be further conjugated for use as labels. CdTe QDs can be used for optical and display applications; solar cells and biomedical applications.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Ki-Hee Song et al.
Light, science & applications, 9, 92-92 (2020-06-09)
Spectroscopic single-molecule localization microscopy (sSMLM) was used to achieve simultaneous imaging and spectral analysis of single molecules for the first time. Current sSMLM fundamentally suffers from a reduced photon budget because the photons from individual stochastic emissions are divided into
R S Aga et al.
Nanotechnology, 20(46), 465204-465204 (2009-10-23)
A photosensitized high-surface area transparent electrode has been employed to increase the short circuit current of a photovoltaic device with a blend of poly(3-hexylthiophene) (P3HT) and (6,6)-phenyl C61 butyric acid methyl ester (PCBM) as the active layer. This is achieved
P Haro-González et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 8(17), 2652-2658 (2012-06-16)
The potential use of CdTe quantum dots as luminescence nano-probes for lifetime fluorescence nano-thermometry is demonstrated. The maximum thermal sensitivity achievable is strongly dependent on the quantum dot size. For the smallest sizes (close to 1 nm) the lifetime thermal
A Rameshkumar et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 101, 74-82 (2012-07-17)
This study was undertaken to evaluate the antioxidant potential of an aqueous extract from Merremia emarginata leaves because this plant has a very high flavonoid and phenol content. The in vitro antioxidant activity was measured by diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH), 2,2'-azino-bis (3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic
Articles
Quantum dots are tiny particles or nanocrystals of a semiconducting material with diameters in the range of 2-10 nanometers.
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.
Professor Sharma and colleagues review the synthesis and applications of this novel material. This includes a discussion of the unique properties of quantum dots and their suitability for solar cell applications, along with common synthesis techniques used to develop these materials.
Professor Xiaohu Gao (University of Washington, USA) provides a overview of recent quantum dot (QD) advancements and their potential for advancing bioassay and bioimaging technologies.
Afficher tout
Protocoles
Selenium's roles range from essential dietary element to semiconductor in advanced applications like xerography.