777625
1-Amino-2-methyl-2-propanol
95% anhydrous basis
Synonyme(s) :
1-Amino-2-methylpropan-2-ol, 1,1-Dimethylethanolamine, 2-Amino-α,α-dimethylethanol, 2-Hydroxy-2-methyl-1-propylamine, 2-Hydroxyisobutylamine, 2-Methyl-2-hydroxypropylamine, 3-Amino-2-methyl-2-propanol, NSC 17697
28,10 €
About This Item
28,10 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
95% anhydrous basis
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.448
Densité
0.957 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
amine
hydroxyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(O)CN
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(2,6)3-5/h6H,3,5H2,1-2H3
Clé InChI
LXQMHOKEXZETKB-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
164.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73.8 °C - closed cup