Principaux documents
777501
Sigma-Aldrich
O-Demethylangolesin
97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H14O4
Poids moléculaire :
258.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Essai
97% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Chaîne SMILES 
OC1=CC=C(C(C)C(C2=C(O)C=C(O)C=C2)=O)C=C1
InChI
1S/C15H14O4/c1-9(10-2-4-11(16)5-3-10)15(19)13-7-6-12(17)8-14(13)18/h2-9,16-18H,1H3
Clé InChI
JDJPNKPFDDUBFV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable