The particle size of this product is approximately 1-2 μm; however, there is no information available on the particle size distribution (dispersity).
777242
Silice
SBA-15, 99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Dioxyde de silicium
176,00 €
About This Item
176,00 €
Produits recommandés
Essai
99% trace metals basis
Forme
solid
pb
2230 °C (lit.)
Pf
>1600 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Mesoporous silica used in wastewater remediation, air cleaning, catalysis, bio-catalysis, and drug delivery.
-
What is the particle size and particle size distribution(dispersity)?