Documents
776963
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-methylbenzaldehyde
97%
Synonyme(s) :
2-Chloro-p-tolualdehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H7ClO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
27-30 °C
Chaîne SMILES 
[H]C(C1=C(Cl)C=C(C)C=C1)=O
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6-2-3-7(5-10)8(9)4-6/h2-5H,1H3
Clé InChI
OSPMNRDGMUPWNO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable