Principaux documents
776254
Sigma-Aldrich
Nickel(II) bis(trifluoromethanesulfonimide) hydrate
95%
1 G
109,00 €
109,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
109,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4F12N2NiO8S4 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
618.99 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
109,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: nickel
reagent type: catalyst
Pf
281-286 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Ni](N([S](=O)(=O)C(F)(F)F)[S](=O)(=O)C(F)(F)F)N([S](=O)(=O)C(F)(F)F)[S](=O)(=O)C(F)(F)F.O
InChI
1S/2C2F6NO4S2.Ni.H2O/c2*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;;/h;;;1H2/q2*-1;+2;
Clé InChI
UXESDHJDHBRMLI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.