Principaux documents
775231
Sigma-Aldrich
Methyl 6-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
95%
Synonyme(s) :
6-Bromoindazole-5-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H7BrN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
95%
Forme
solid
Pf
170-175 °C
Groupe fonctionnel
bromo
ester
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1cc2cn[nH]c2cc1Br
InChI
1S/C9H7BrN2O2/c1-14-9(13)6-2-5-4-11-12-8(5)3-7(6)10/h2-4H,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
YKCNVRWLHPWOTP-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable