Principaux documents
774308
Sigma-Aldrich
Naphthalene-1,4-dithiocarboxamide
97%
Synonyme(s) :
1,4-Naphthalenedicarbothioamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H10N2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
271-291 °C
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
NC(=S)c1ccc(C(N)=S)c2ccccc12
InChI
1S/C12H10N2S2/c13-11(15)9-5-6-10(12(14)16)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,(H2,13,15)(H2,14,16)
Clé InChI
RMVWFHNLLYPEGN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable