Principaux documents
77301
Sigma-Aldrich
(+)-Perillaaldehyde
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
(R)-4-Isopropenylcyclohexene-1-carboxaldehyde, (R)-p-Mentha-1,8-dien-7-al
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.22
Beilstein:
2413108
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Essai
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Activité optique
[α]20/D +136.0±2°, c = 10% in ethanol
Pureté optique
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.505
Densité
0.966 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=C)[C@@H]1CCC(C=O)=CC1
Autres remarques
Highly purified (+)-perillaaldehyde useful as chiral building block
T. Kitahara et al.
Tetrahedron, 44, 4713-4713 (1988)
C. Siegel et al.
The Journal of Organic Chemistry, 56, 6865-6865 (1991)
F. Kido et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 229-229 (1992)