Principaux documents
77283
Sigma-Aldrich
Heptadecafluorooctanesulfonic acid solution
Heptadecafluorooctanesulfonic acid solution
~40% in H2O (T)
Synonyme(s) :
PFOS, Perfluorooctanesulfonic acid
About This Item
Formule linéaire :
CF3(CF2)7SO3H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
500.13
Beilstein:
1813859
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pour en savoir plus sur le produit 77283, veuillez contacter la filiale Merck locale ou un distributeur. Contacter notre Service technique
Forme
liquid
Concentration
~40% in H2O (T)
Groupe fonctionnel
fluoro
sulfonic acid
Chaîne SMILES 
OS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8HF17O3S/c9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)23)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(24,25)29(26,27)28/h(H,26,27,28)
Clé InChI
YFSUTJLHUFNCNZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Heptadecafluorooctanesulfonic acid solution can be used as a catalyst:
  • In the benzoylation of a variety of unactivated benzenes via Friedel-Crafts acylation reaction in the presence of rare earth(III) perfluorooctane sulfonate in fluorous solvents[1].
  • For the dinitration of aromatic compounds to synthesize dinitrobenzenes in the presence of ytterbium perfluorooctane sulfonate and fluorous solvent[2].
  • To synthesize tetrahydroisoquinoline derivatives via Pictet-Spengler reaction of β-arylethyl carbamates with aldehydes[3].
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Highly efficient dinitration of aromatic compounds in fluorous media using ytterbium perfluorooctanesulfonate and perfluorooctanesulfonic acid as catalysts
Yi W, et al.
Synthetic Communications, 36, 2957-2961 (2006)
Pictet-Spengler reactions catalyzed by Bronsted acid-surfactant-combined catalyst in water or aqueous media
Saito A, et al.
Tetrahedron Letters, 48, 835-839 (2007)
Rare earth (III) perfluorooctane sulfonates and perfluorooctanesulfonic acid in fluorous solvents: Novel and recyclable catalytic systems for Friedel-Crafts acylation of unactivated benzenes
Yi W, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 126, 1191-1195 (2005)
Michio Murakami et al.
Chemosphere, 93(1), 140-145 (2013-06-12)
The formation of perfluorinated surfactants (PFSs) from their precursors in waters is of concern. In this study, the formation of PFSs through biodegradation of precursors was measured in incubation tests. Indigenous microorganisms in groundwater were able to biodegrade perfluorooctane sulfonamide
Henrik Viberg et al.
Toxicology, 304, 185-191 (2013-01-05)
Perfluoroalkyl acids, including perfluorohexane sulfonate (PFHxS), are fluorinated organic compounds used as surfactants and water and stain repellents in carpets, paper, and textiles, with characteristics to bioaccumulate and biomagnify in the food chain. PFHxS is found in umbilical cord blood
Questions
  1. Hello, could this solution contain any trace organic solvents used to assist in solubility? Or is it prepared in 100% pure water?
    1 answer
    1. Product 77283 is Heptadecafluorooctanesulfonic acid solution in water. The manufacturing details is proprietary.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. NEW JERSEY
    • Review 1
    • Votes 7
    1 out of 5 stars.
    It is very unclear about what ~40% in water (T) is volume ratio or weight ratio?
    Helpful?
    1. Response from MilliporeSigma:
      Product 77283 is 40% (w/w) PFOS in water.
      We encourage customers who experience problems with our products to contact us for additional technical support. Please visit https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support to submit a Product Technical Inquiry.