Principaux documents
772283
Sigma-Aldrich
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-mannopyranose
95%
1 G
226,00 €
5 G
763,00 €
226,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
226,00 €
5 G
763,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H20O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
348.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
226,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Forme
solid
Pf
92-95 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)OC[C@H]1OC(O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H20O10/c1-6(15)20-5-10-11(21-7(2)16)12(22-8(3)17)13(14(19)24-10)23-9(4)18/h10-14,19H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13+,14?/m1/s1
Clé InChI
IEOLRPPTIGNUNP-JABUTEAWSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable