Principaux documents
771538
Sigma-Aldrich
Yttrium 2-methoxyethoxide solution
15-20 wt. % in 2-methoxyethanol
Synonyme(s) :
Y(OEtOMe)3, Yttrium trimethoxyethoxide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H21O6Y
Poids moléculaire :
314.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
core: yttrium
Concentration
15-20 wt. % in 2-methoxyethanol
~5 wt. % Y
Indice de réfraction
n20/D 1.416
Densité
1.039 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
COCCO[Y](OCCOC)OCCOC
InChI
1S/3C3H7O2.Y/c3*1-5-3-2-4;/h3*2-3H2,1H3;/q3*-1;+3
Clé InChI
IVXUPDRNSUCVNX-UHFFFAOYSA-N
Application
Yttrium methoxyethoxide; Y(OEtOMe)3 is an important precursor for the sol-gel preparation of Y2O3-containing materials; example phosphor materials like YAG; yttria stabilized zirconia (YSZ) powders and films for solid oxide fuel cells.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Immune system, thymus
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
118.4 °F
Point d'éclair (°C)
48 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Suarez; M.;
J. Alloy Compounds, 493(1-2), 391-391 (2010)
Chong M. K.;
Materials Chemistry and Physics, 100(2-3), 329-329 (2006)
Articles
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.