771295
4-(Benzyloxy)phenylboronic acid MIDA ester
95%
Synonyme(s) :
2-[4-(Benzyloxy)phenyl]-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
About This Item
Essai
95%
Forme
solid
Pf
188-195 °C
Chaîne SMILES
O=C(O1)CN(C)CC(OB1C2=CC=C(OCC3=CC=CC=C3)C=C2)=O
InChI
1S/C18H18BNO5/c1-20-11-17(21)24-19(25-18(22)12-20)15-7-9-16(10-8-15)23-13-14-5-3-2-4-6-14/h2-10H,11-13H2,1H3
Clé InChI
VYZMIDOUQRUKEI-UHFFFAOYSA-N
Application
MIDA Boronates
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable