Documents
768863
Sigma-Aldrich
5-Bromo-3,4-dihydroisoquinoline
98.5-100% (GC)
Synonyme(s) :
5-Bromodihydroisoquinoline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H8BrN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98.5-100% (GC)
Forme
solid
Adéquation
corresponds for identity (IR)
Chaîne SMILES 
BrC1=C2C(C=NCC2)=CC=C1
InChI
1S/C9H8BrN/c10-9-3-1-2-7-6-11-5-4-8(7)9/h1-3,6H,4-5H2
Clé InChI
YKZXVRNYHKWHQW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable