Principaux documents
768472
Sigma-Aldrich
4-Bromodibenzofuran
97%
Synonyme(s) :
4-Bromodibenzo[b,d]furan
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H7BrO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
67-73 °C
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Brc1cccc2c3ccccc3oc12
InChI
1S/C12H7BrO/c13-10-6-3-5-9-8-4-1-2-7-11(8)14-12(9)10/h1-7H
Clé InChI
DYTYBRPMNQQFFL-UHFFFAOYSA-N
Application
Versatile scaffold to get entry to 4-substituted dibenzofuranes. Substituted dibenzofuranes have utility in semiconductors and OLED applications.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable