Principaux documents
767824
Sigma-Aldrich
iPE-Quick Kit
1 KIT
541,00 €
541,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 KIT
541,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.12
541,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Technique(s)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
Niveau de qualité
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Catégories apparentées
Application
iPE-Quick Kit is intended for the advanced confirmation of target protein expression utilizing E. Coli extract before the use of the iPE kit (Prod. No. 905089).
Conditionnement
For information on pricing and availability, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Composants de kit également disponibles séparément
Réf. du produit
Description
FDS
  • Control DNA (pUC-CAT)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3