Principaux documents
767786
Sigma-Aldrich
3-(5-Formyl-2-thienyl)benzoic acid
97%
Synonyme(s) :
3-(5-Formylthiophen-2-yl)benzoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H8O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
251-257 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
carboxylic acid
InChI
1S/C12H8O3S/c13-7-10-4-5-11(16-10)8-2-1-3-9(6-8)12(14)15/h1-7H,(H,14,15)
Clé InChI
VIKAAKFSYUCLTJ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable