Documents
766062
Sigma-Aldrich
Potassium 1-methyl-1H-pyrazole-5-trifluoroborate
95%
Synonyme(s) :
Potassium trifluoro(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)borate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H5BF3KN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
230-275 °C
Chaîne SMILES 
[K+].Cn1nccc1[B-](F)(F)F
InChI
1S/C4H5BF3N2.K/c1-10-4(2-3-9-10)5(6,7)8;/h2-3H,1H3;/q-1;+1
Clé InChI
UJQYAMWDUIKNDK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable