Documents
763985
Sigma-Aldrich
2,2′-(9,9-Dioctyl-9H-fluorene-2,7-diyl)bisthiophene
97%
Synonyme(s) :
2,7-Bis(thien-2-yl)-9,9-dioctylfluorene, Thiophene, 2,2′-(9,9-dioctyl-9H-fluorene-2,7-diyl)bis-
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C37H46S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
554.89
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
35-40 °C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)c2cc(ccc2-c3ccc(cc13)-c4cccs4)-c5cccs5
InChI
1S/C37H46S2/c1-3-5-7-9-11-13-23-37(24-14-12-10-8-6-4-2)33-27-29(35-17-15-25-38-35)19-21-31(33)32-22-20-30(28-34(32)37)36-18-16-26-39-36/h15-22,25-28H,3-14,23-24H2,1-2H3
Clé InChI
HGAWLLXSUXWDFN-UHFFFAOYSA-N
Application
Fluorene monomer which contains thiophene designed to expand the
spectral width of absorption appropriate for sunlight harvesting in polymer solar cells.1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable