Documents
762660
Sigma-Aldrich
N-(2-Naphthyl)-1-naphthylamine
95%
Synonyme(s) :
N-(1-Naphthyl)-2-naphthylamine, N-(Naphthalen-2-yl)naphthalen-1-amine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H15N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
102-107 °C
Chaîne SMILES 
N(c1ccc2ccccc2c1)c3cccc4ccccc34
InChI
1S/C20H15N/c1-2-8-17-14-18(13-12-15(17)6-1)21-20-11-5-9-16-7-3-4-10-19(16)20/h1-14,21H
Clé InChI
UNJZLNFHHINVOB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable