Principaux documents
762091
Sigma-Aldrich
Methyl 3-amino-4-cyano-5-methylsulfanylthiophene-2-carboxylate
97%
Synonyme(s) :
3-Amino-4-cyano-5-methylsulfanylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H8N2O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
201-205 °C
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1sc(SC)c(C#N)c1N
InChI
1S/C8H8N2O2S2/c1-12-7(11)6-5(10)4(3-9)8(13-2)14-6/h10H2,1-2H3
Clé InChI
VBXBCNWDAJLZOC-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable