Documents
761508
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-pentene
90%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H9Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
104.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
90%
Densité
0.906 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
C/C=C(Cl)/CC
InChI
1S/C5H9Cl/c1-3-5(6)4-2/h3H,4H2,1-2H3/b5-3-
Clé InChI
VSQKJRIDGSFPSI-HYXAFXHYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
24.8 °F
Point d'éclair (°C)
-4 °C