Documents
761362
Sigma-Aldrich
8-(Di-tert-butylphosphinooxy)quinoline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H24NOP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.35
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pf
55-62 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)P(Oc1cccc2cccnc12)C(C)(C)C
InChI
1S/C17H24NOP/c1-16(2,3)20(17(4,5)6)19-14-11-7-9-13-10-8-12-18-15(13)14/h7-12H,1-6H3
Clé InChI
YQGSMFFFCCUOHT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable