Documents
760390
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
96%
Synonyme(s) :
1-Methyl-3-bromopyrazole, 3-Bromo-1-methylpyrazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H5BrN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.528
Point d'ébullition
204-210 °C/760 mmHg
Densité
1.585 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CN1C=CC(Br)=N1
InChI
1S/C4H5BrN2/c1-7-3-2-4(5)6-7/h2-3H,1H3
Clé InChI
ZGEVJEQMVRIEPX-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
224.0 °F
Point d'éclair (°C)
106.66 °C