Principaux documents
760242
Sigma-Aldrich
5-Methyl-1H-indazole-3-carboxylic acid
Synonyme(s) :
5-Methylindazole-3-carboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H8N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pf
285-290 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
O=C(O)C1=NNC2=C1C=C(C)C=C2
InChI
1S/C9H8N2O2/c1-5-2-3-7-6(4-5)8(9(12)13)11-10-7/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
Clé InChI
QRTAIBBOZNHRMI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable