Principaux documents
760188
Sigma-Aldrich
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylic acid
97%
Synonyme(s) :
4,5,6,7-Tetrahydrobenzothiophene-3-carboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H10O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
179-184 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1csc2CCCCc12
InChI
1S/C9H10O2S/c10-9(11)7-5-12-8-4-2-1-3-6(7)8/h5H,1-4H2,(H,10,11)
Clé InChI
TUZZQEHPGHKGRJ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable