Principaux documents
760056
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorobenzylsulfonyl chloride
97%
Synonyme(s) :
(3,5-Difluorophenyl)methanesulfonyl chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H5ClF2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
61-65 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Fc1cc(F)cc(CS(Cl)(=O)=O)c1
InChI
1S/C7H5ClF2O2S/c8-13(11,12)4-5-1-6(9)3-7(10)2-5/h1-3H,4H2
Clé InChI
VJJZLXRMDXUBPP-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable