Principaux documents
759899
Sigma-Aldrich
6-Chloro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazine
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H3ClN4
Poids moléculaire :
154.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
solid
Pf
195-205 °C
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
Clc1cn2cnnc2cn1
InChI
1S/C5H3ClN4/c6-4-2-10-3-8-9-5(10)1-7-4/h1-3H
Clé InChI
AEYXOXKPWJKVTB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable