Documents
759856
Sigma-Aldrich
4-Hydroxypyridine-d5
98 atom % D, 99% (CP)
Synonyme(s) :
4-Pyridinol-d5, 4-Pyridone-d5, Deuterium labeled 4-hydroxypyridine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5D5NO
Poids moléculaire :
100.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
99% (CP)
Pf
150-151 °C (lit.)
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
[2H]Oc1c([2H])c([2H])nc([2H])c1[2H]
InChI
1S/C5H5NO/c7-5-1-3-6-4-2-5/h1-4H,(H,6,7)/i1D,2D,3D,4D/hD
Clé InChI
GCNTZFIIOFTKIY-HXRFYODMSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable