Principaux documents
758345
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-(hydroxymethylene)-1-cyclohexene-1-carboxaldehyde
≥95%
Synonyme(s) :
2-Chloro-1-formyl-3-(hydroxymethylene)-1-cyclohexene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H9ClO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.61
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥95%
Forme
solid
Pf
113-116 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
ClC1=C(C([H])=O)CCC/C1=C([H])/O
InChI
1S/C8H9ClO2/c9-8-6(4-10)2-1-3-7(8)5-11/h4-5,10H,1-3H2/b6-4-
Clé InChI
JWUQFQYYMGMPKE-XQRVVYSFSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Jing Xing et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 20(2), 668-672 (2019-08-07)
Currently, optical probes with near-infrared (NIR) fluorescence are of great interest in chemical biology. In the present study, we designed and synthesized a novel NIR fluorescent probe, IR789. IR789 has high selectivity and sensitivity for living cells imaging. The stronger