Documents
757691
Sigma-Aldrich
p-Tolylmagnesium chloride solution
1.0 M in THF
Synonyme(s) :
4-Methylphenylmagnesium chloride solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H7ClMg
Poids moléculaire :
150.89
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
1.0 M in THF
Densité
0.974 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc([Mg]Cl)cc1
InChI
1S/C7H7.ClH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
YBPFQOFSPMWGKA-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F
Point d'éclair (°C)
-20 °C
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1