757446
2-Methylpyrazine-d6
99 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Pureté isotopique
99 atom % D
Pureté
98% (CP)
Point d'ébullition
135 °C (lit.)
Pf
-29 °C (lit.)
Densité
1.095 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES
[2H]c1nc([2H])c(nc1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H6N2/c1-5-4-6-2-3-7-5/h2-4H,1H3/i1D3,2D,3D,4D
Clé InChI
CAWHJQAVHZEVTJ-RLTMCGQMSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
122.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
50 °C - closed cup