756709
Bisphenol A acetate propionate
technical grade
Synonyme(s) :
EC-326, Epoxy Curative
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Pureté
97% (as a mixture)
Forme
solid
Impuretés
~25% BPA diacetate
~25% BPA dipropionate
Viscosité
2,000 cP(25 °C)
Pf
39-44 °C
Chaîne SMILES
CCC(=O)Oc1ccc(cc1)C(C)(C)c2ccc(OC(C)=O)cc2
InChI
1S/C20H22O4/c1-5-19(22)24-18-12-8-16(9-13-18)20(3,4)15-6-10-17(11-7-15)23-14(2)21/h6-13H,5H2,1-4H3
Clé InChI
VWMUCEDXVAQLNS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Hydrolytically resistant
- Low melting point
- Thermal stability
- Hydrophobic
- Toughener
- Does not impede free radical cure
- Well-suited for film adhesives and pre-applied adhesives
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable