Principaux documents
756229
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-chloro-thieno[3,2-c]pyridine
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H3BrClNS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
solid
Pf
153-159 °C
159 °C
Groupe fonctionnel
bromo
chloro
Chaîne SMILES 
Clc1nccc2scc(Br)c12
InChI
1S/C7H3BrClNS/c8-4-3-11-5-1-2-10-7(9)6(4)5/h1-3H
Clé InChI
FXIKIVFBAQCMRY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable