Principaux documents
755540
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,2-dibromodiethylphosphonoacetate
97%
Synonyme(s) :
2,2-Dibromo-2-(diethoxyphosphinyl)acetic acid ethyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H15Br2O5P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
381.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Indice de réfraction
n20/D 1.493
Densité
1.636 at 25 °C
Groupe fonctionnel
bromo
ester
phosphonate
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C(Br)(Br)P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H15Br2O5P/c1-4-13-7(11)8(9,10)16(12,14-5-2)15-6-3/h4-6H2,1-3H3
Clé InChI
XKZDOIGWQFLTMZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Coupling partner in Suzuki-Miyuara C-C bond formations
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable