Principaux documents
755427
Sigma-Aldrich
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonyl chloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H3Cl3N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
solid
Essai:
97%
Essai
97%
Forme
solid
Pf
72-77 °C
Groupe fonctionnel
acyl chloride
chloro
thioether
Chaîne SMILES 
CSc1nc(Cl)c(C(Cl)=O)c(Cl)n1
InChI
1S/C6H3Cl3N2OS/c1-13-6-10-3(7)2(5(9)12)4(8)11-6/h1H3
Clé InChI
MHZGWIOWCZZQNF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable