Documents
755273
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-fluorobenzylamine
95%
Synonyme(s) :
(2-Chloro-5-fluorophenyl)methanamine, 2-Chloro-5-fluorobenzenemethanamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H7ClFN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.537
Densité
1.283 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
NCc1cc(F)ccc1Cl
InChI
1S/C7H7ClFN/c8-7-2-1-6(9)3-5(7)4-10/h1-3H,4,10H2
Clé InChI
IGFBMQSUHFQVFE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
226.4 °F
Point d'éclair (°C)
108 °C