Documents
755036
Sigma-Aldrich
2,2-Difluoro-1-methylcyclopropanecarboxylic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H6F2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
58-63 °C
Chaîne SMILES 
CC1(CC1(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C5H6F2O2/c1-4(3(8)9)2-5(4,6)7/h2H2,1H3,(H,8,9)
Clé InChI
HLFLYOQLHYYNLT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
181.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
83 °C - closed cup