Principaux documents
754277
Sigma-Aldrich
(3-Glycidyl-13C3-oxypropyl) trimethoxysilane
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonyme(s) :
3-(2,3-Epoxypropoxy)propyltrimethoxysilane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C3C6H20O5Si
Poids moléculaire :
239.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
97% (CP)
Forme
liquid
pb
120 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
1.083 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
CO[Si](OC)(OC)CCCO[13CH2][13CH]1O[13CH2]1
InChI
1S/C9H20O5Si/c1-10-15(11-2,12-3)6-4-5-13-7-9-8-14-9/h9H,4-8H2,1-3H3/i7+1,8+1,9+1
Clé InChI
BPSIOYPQMFLKFR-ULEDQSHZSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
275.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
135 °C - closed cup