Documents
75401
Sigma-Aldrich
HypoGel® 200 CHO
extent of labeling: ~0.8 mmol/g loading
Synonyme(s) :
O-[2-(6-Oxocaproylamino)ethyl]tetra(oxyethylene) polymer-bound
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
crystals
Ampleur du marquage
~0.8 mmol/g loading
Taille des particules
110-150 μm
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Informations légales
HypoGel is a registered trademark of Rapp Polymere GmbH
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable