Documents
753157
Sigma-Aldrich
2-(1,1-Difluoroethyl)pyrazine
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H6F2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.449
Densité
1.215 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CC(F)(F)c1cnccn1
InChI
1S/C6H6F2N2/c1-6(7,8)5-4-9-2-3-10-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
OXKFWGSACYGCSY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
120.9 °F
Point d'éclair (°C)
49.4 °C